Learn More
Éter monoetílico de dietilenglicol, ReagentPlus™ 99 %, Honeywell™
Código de producto. 15665780 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 L
20 L
Envase:
Bidón de acero inoxidable
Frasco de vidrio
Glass bottle
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-90-0
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.175
Número MDL MFCD00002872
Clave InChI XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
PubChem CID 8146
ChEBI CHEBI:40572
Nombre IUPAC 2-(2-etoxietoxi)etanol
SMILES CCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol monoethyl ether
Densidad 0.999g/mL at 25°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.427
Cantidad 100 mL
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1736441
Densidad del vapor 4.63 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.17g/mol
Porcentaje de pureza 99%