Learn More
Éter monoetílico de dietilenglicol, ReagentPlus™ 99 %, Honeywell™
Código de producto. 15685780 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 L
20 L
Envase:
Bidón de acero inoxidable
Frasco de vidrio
Glass bottle
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-90-0
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.175
Número MDL MFCD00002872
Clave InChI XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
PubChem CID 8146
ChEBI CHEBI:40572
Nombre IUPAC 2-(2-etoxietoxi)etanol
SMILES CCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol monoethyl ether
Densidad 0.999g/mL at 25°C
Envase Bidón de acero inoxidable
Fórmula lineal C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.427
Cantidad 20 L
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1736441
Densidad del vapor 4.63 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.17g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9%