Learn More
Ácido dietilenotriaminapentaacético, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11945331
Ácido dietilenotriaminapentaacético, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
5 kg, Tambor de plástico, 5 KG
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
Código de producto. 11945331
Marca: Thermo Scientific Acros 114320050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67-43-6 | C14H23N3O10 | 393.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-43-6
Fórmula molecular C14H23N3O10
Peso molecular (g/mol) 393.34
Clave InChI QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
PubChem CID 3053
ChEBI CHEBI:35739
Nombre IUPAC ácido 2-[bis[2-[bis(carboximetil)amino]etil]amino]acético
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylenetriaminepentaacetic acid
Punto de fusión 220.0°C
Color Blanco
Densidad 1.5600g/mL
Temperatura de inflamación 200°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Tambor de plástico
Cantidad 5 kg
Beilstein 04,III,119
Índice Merck 15,7237
Gravedad específica 1.56
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (20°C), 13g/L (50°C), 48g/L (80°C). Other solubilities: soluble in alkali
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.34
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0470235 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number114322500,114320010,114320050
Número de loteA0465643 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/08/2024 Catalog Number114322500,114320010,114320050
Número de loteA0398555 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number11432-1KG,114322500,114320010,114320050,11432-25KG
Número de loteA0401517 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number11432-1KG,114322500,114320010,114320050,11432-25KG
Número de loteA0401516 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number11432-1KG,114322500,114320010,114320050,11432-25KG
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylenetriaminepentaacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido dietilenotriaminapentaacético, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >