Learn More
Dietilzinc, nominalmente 15 % p/p en hexanos, Thermo Scientific™
Código de producto. 11309379
100 g, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-20-0
Fórmula molecular C4H10Zn
Peso molecular (g/mol) 123.50
Número MDL MFCD00009021
Clave InChI HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
PubChem CID 11185
SMILES CC[Zn]CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylzinc
Color Marrón a incoloro
Densidad 0.720 g/mL
Temperatura de inflamación −40°C (−40°F)
Fórmula lineal Zn(C2H5)2
Cantidad 100 g
Número UN UN3394
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Nombre IUPAC zinc; etano
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.49
Forma física Líquido
Título del producto
Dietilzinc, nominalmente 15 % p/p en hexanos, Thermo Scientific™ >