Learn More
Digi-Sense™ Endoscopios Digi-Sense™
Código de producto. p-8449003
Click to view available options
Almacenamiento de datos:
Memoria Flash de 8GB
No
Salida de vídeo:
Imágenes fijas y de vídeo para su reproducción
No
Tamaño de la unidad:
cada uno
Includes
Sonda, espejo, gancho, imán, maletín de transporte, cable USB, cargador de 5 V de CC, cable de salida de vídeo, batería de litio de 3,7 V recargable
Los endoscopios Cole Parmer Digi-Sense disponen de una sonda flexible con punta de cámara. Perfectos para inspeccionar trabajos en conductos, ubicaciones de cableado, tuberías y vehículos
  • La sonda con punta de cámara facilita la visualización en áreas de difícil acceso
  • El monitor LCD brillante permite la visualización instantánea del área que debe inspeccionarse.
  • La luz LED ajustable de la punta de cámara proporciona la luz necesaria en áreas con poca iluminación o se ajusta con una intensidad menor al visualizar objetos reflectantes para evitar un deslumbramiento.
Compliance
CE; IP67
Garantía
2 año
Especificaciones
Pantalla Monitor LCD a color
Batería, tipo Batería de litio integrada
Certificaciones/conformidad CE; IP67
Almacenamiento de datos No
Clasificación IP IP67
Idiomas Inglés, alemán
Fuente de luz 4 luces LED ajustables
Fuente de alimentación Batería; carga USB
Tamaño de pantalla 3,0in
Salida de vídeo No
Resistentes al agua Sí