Learn More
Cole-Parmer™ Registradores de pantalla táctil de temperatura/HR Digi-Sense™ con calibración NIST-Traceable
La memoria integrada de 8 GB proporciona una capacidad de registro de datos prácticamente ilimitada
Marca:  Cole-Parmer™ 20250-40
Código de producto. 15850006
  • 466.00€ / cada uno
Includes: Batería
Descripción
Descripción
  • Mide, registra y muestra la temperatura, la humedad y el punto de rocío
  • Sensor extraíble para mediciones locales o remotas mediante cable alargador incluido
  • Montaje en pared o montaje en escritorio
  • Software de autoarranque residente, no es necesaria la instalación
  • Incluye certificado NIST
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Especificaciones
Registrador de temperatura/HR
8 GB
Nivel alto y bajo ajustable por el usuario
Tableta con soporte integrado, sensor de temperatura/HR, cable alargador del sensor de 15,24 cm (6’), cable USB, soporte de montaje en pared, fuente de alimentación y calibración NIST
USB
Supervise las condiciones relacionadas con el procesamiento y almacenamiento de productos farmacéuticos, alimentarios y químicos. También es ideal para su uso en invernaderos, museos, laboratorios y almacenes.
0,5 °C
De 14 a 176 °F
0,01°
25,4 cm
Adaptador de 110 VCA con batería de reserva de litio de 2500 mAh para un máximo de 6 horas de grabación continua tras un fallo de alimentación
LCD en color de 15,24 × 8,89 cm (6 pulg. × 3,5 pulg.), 1024 × 600 ppp
Trazable al NIST
Registrador de pantalla táctil de temperatura/HR con calibración NIST-Traceable
1
Plástico
±2,0 % (a 25 °C, del 20 % al 80 % HR); ±2,5 % (a otros rangos)
De 0 a 100 % de HR
0,1%
De -10 a 80 °C
0,82 kg