Learn More
Cole-Parmer™ Sondas de aire/gas de uso general para termopar Digi-Sense™
Las sondas de aire/gas de termopar Digi-Sense™ son ideales para la medición de una amplia gama de temperaturas del aire
76.00€ - 82.15€
Especificaciones
Tipo | Sonda |
---|---|
Incluye | Cable espiralado de 1,5 m (5 pies) con miniconectores |
Material | Acero inoxidable (revestimiento); plástico ABS (asa) |
Garantía | 6 meses |
Para utilizar con (aplicación) | Medición de la temperatura del aire y del gas |
Alertas:
The temperature range is for the probe tip only. The handle material may be affected if they probe is rated higher than the handle depending on exposure time, application, and handle material.
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (imperial) | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (imperial) | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15889995
|
Cole-Parmer™
08500-75 |
De -328° a +500 °F | De -200 °C a +260 °C |
76.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15899995
|
Cole-Parmer™
08516-75 |
De -250° a +1000 °F | De -150 °C a +537 °C |
82.15€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15830006
|
Cole-Parmer™
08517-75 |
De 32° a 1000 °F | De 0 °C a 537 °C |
79.10€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
La unión expuesta está protegida por un protector rígido de acero inoxidable para minimizar el error del calor radiadoGarantía
6 Month
Especificaciones
Sonda | |
Acero inoxidable (revestimiento); plástico ABS (asa) | |
Medición de la temperatura del aire y del gas | |
21 59 cm (8,5 pulg) (revestimiento), 13,97 cm (5,5 pulg) (asa) |
Cable espiralado de 1,5 m (5 pies) con miniconectores | |
6 meses | |
1,75 segundos o más | |
21.6 cm Sheath, 14 cm (Handle) |