Learn More
Cole-Parmer™ Registradores de datos de temperatura USB Digi-Sense ™
Portátil o montable para adaptarse a múltiples aplicaciones
80.85€ - 115.00€
Especificaciones
Tipo | Registrador de datos, temperatura USB |
---|---|
Calibración | Sin calibrar |
Tipos de alarma | Alto/bajo, seleccionable |
Software Type | Configuración, monitorización en tiempo real, adquisición de datos, análisis de datos |
Batería, tipo | Litio de 3,6 V, 1/2 AA |
Código de producto | Marca | Tipo | Tipo de pantalla | Rango de humedad | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Tipo de pantalla | Rango de humedad | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15860006
|
Cole-Parmer™
20250-41 |
Registrador de datos, temperatura USB | Luces indicadoras de estado | Sin control de humedad | De -40 °C a +70 °C |
80.85€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15890006
|
Cole-Parmer™
20250-44 |
Registrador de datos, temperatura USB de tipo K | Luces indicadoras de estado | Sin control de humedad | De -200 °C a +1370 °C |
115.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15880006
|
Cole-Parmer™
20250-43 |
Registrador de datos, temperatura USB/HR con pantalla | LCD | Del 0 al 100% | De -40 °C a +70 °C |
113.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15870006
|
Cole-Parmer™
20250-42 |
Registrador de datos, temperatura USB/HR | Sin pantalla | Del 0 al 100% | De -40 °C a +70 °C |
101.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Cada registrador de datos Digi-Sense viene listo para el usuario con software, clip de montaje e instrucciones fáciles de seguir.
- Entre las aplicaciones previstas se incluyen la monitorización de entornos farmacéuticos, de alimentos y bebidas, de almacenamiento y de oficinas, museos, laboratorios y transporte.
- La facilidad de uso y la asequibilidad hacen que estos instrumentos sean ideales para cualquier necesidad en la que se necesite un control preciso de la temperatura.
- El software intuitivo admite dos modos de visualización de datos y una potente función de ampliación y panorámica de datos. Los datos pueden descargarse en formatos compatibles con hojas de cálculo para su análisis o imprimirse gráficamente.
- La duradera carcasa de policarbonato y los sensores de precisión y la electrónica están respaldados por una garantía de 2años.
Garantía
2 años
Especificaciones
Registrador de datos, temperatura USB | |
Alto/bajo, seleccionable | |
Litio de 3,6 V, 1/2 AA | |
Software, pinza de montaje y parte exterior, cubierta protectora de plástico y batería. | |
Plástico | |
1 °C | |
3,875 in | |
0,4 kg |
Sin calibrar | |
Configuración, monitorización en tiempo real, adquisición de datos, análisis de datos | |
Típica de 1 año | |
USB | |
Monitorización de entornos farmacéuticos, de alimentos y bebidas, de almacenamiento y de oficinas, museos, laboratorios y transporte. | |
0,01° | |
9,8 cm |