Learn More
Gilson™ Bloque de baño seco digital
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Admite:
12 tubos de ensayo de 15 mm o 16 mm
12 tubos para centrífuga de 15 ml
12 tubos para centrífuga de 5,0 ml (17 mm)
20 tubos de ensayo de 10 mm o 20 tubos para centrífuga de 2 ml
24 tubos para centrífuga de 0,5 ml
24 tubos para centrífuga de 1,5 ml o 2,0 ml
24 tubos para centrífuga de 1,5 ml, cónicos
48 tubos de ensayo de 0,2 ml o 6 tiras para PCR, 8 tubos cada una
5 tubos para centrífuga de 50 ml
Descripción
Accesorio para la serie de baños secos digitales
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Serie de baño seco digital Gilson™ |
Admite | 12 tubos para centrífuga de 5,0 ml (17 mm) |
Tipo | Bloque para baño seco digital |