Learn More
Ohaus™ Mezclador vórtex de microplaca digital VXMPDG
OHAUS™ Digital Microplate Vortex Mixer VXMPDG está construido resistente para proporcionar una acción de vortexing estable y fiable.
Marca: Ohaus™ 30392150
465.57 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El mezclador de microplaca digital OHAUS Vortex es ideal para aplicaciones eso exige resultados repetibles
- Diseñado para agitar microplacas o tubos
- El mezclador cuenta con controles táctiles y pantallas LED para una velocidad precisa (rpm) y tiempo (minutos y segundos)
- El control por microprocesador mantiene la velocidad establecida para una acción de mezcla fuerte y consistente
- El temporizador mostrará el tiempo transcurrido o, cuando esté programado para un límite de tiempo definido por el usuario, la unidad se apagará cuando el tiempo alcance cero
- Puede elegir entre dos modos de funcionamiento: Modo 'táctil' que activa la mezcla cuando se pulsa el cabezal del vaso, o modo 'activado' cuando se utilizan accesorios de microplacas para un funcionamiento continuo
- Aptos para funcionamiento continuo
Especificaciones
3,5 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 0,13 A | |
Microplacas | |
Enchufe de la UE | |
4,50 pulg. | |
10,50 pulg | |
5,40 pulg. | |
Agitador vórtex, Microplate, VXMPDG, EU | |
2 |
Modo ON: De 300 a 2500 rpm; modo de contacto: De 300 rpm a 3500 rpm | |
0,13 A | |
Mezcladores de vórtice de microplacas | |
26,70 x 13,70 cm | |
11,4 cm | |
26,70 cm | |
13,70 cm | |
VXMPDG |