Learn More
Digitonina, MP Biomedicals™
Used to solubilize receptors and permeabilize cellular and nuclear membranes. Digitonin, MP Biomedicals is a mild nonionic detergent that permeabilizes plasma membranes of eukaryotic cells by complexing with membrane cholesterol and other unconjugated &be
287.00€
CAS 11024-24-1
Fórmula molecular C56H92O29
Peso molecular (g/mol) 1229.32
Número MDL MFCD00077729
Clave InChI UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Sinónimo digitonin
PubChem CID 102004607
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetrametil-5'-oxaspiro[oxano-2,6'-pentaciclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosano]-3',15'-dioloxi]oxan-3-il]oxi}-5-hidroxi-6-(hidroximetil)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oxi}oxan-3-il]oxi}-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-4-il]oxi}-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11461531
Ver documentos
MP Biomedicals
0215948090
500 mg
287.00€
500 miligramos
Descripción
Descripción
Digitonin has following uses:
  • Cholesterol determination
  • Use of digitonin-permeabilized adipocytes for cAMP studies
  • Solubilization of membrane proteins
  • The water soluble form can be used for the isolation of mitotic chromosomes
Especificaciones
11024-24-1
1229.32
UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
102004607
C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
C56H92O29
MFCD00077729
digitonin
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetrametil-5'-oxaspiro[oxano-2,6'-pentaciclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosano]-3',15'-dioloxi]oxan-3-il]oxi}-5-hidroxi-6-(hidroximetil)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oxi}oxan-3-il]oxi}-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-4-il]oxi}-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Especificaciones
11024-24-1
230°C to 240°C (decomposition)(literature)
C56H92O29
digitonin
UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetrametil-5'-oxaspiro[oxano-2,6'-pentaciclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosano]-3',15'-dioloxi]oxan-3-il]oxi}-5-hidroxi-6-(hidroximetil)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oxi}oxan-3-il]oxi}-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-4-il]oxi}-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
102004607
Concentración de CriticalMicelle (CMC) <0,5 mM (20–25 °C) (Lit.)
Polvo blanco
[α]20/D −54°, c = 2.8 in methanol (Lit.)
MFCD00077729
Soluble in boiling water (1g/10mL). Heat for 15 minutes at 98°C. Cool and place at 4°C for 3 hrs and filter off any precipitate. Soluble in absolute alcohol (1g/57mL) and 95% alcohol (1g).
C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
1229.32
1229.3
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Temperatura ambiente (entre 15 °C y 30 °C), desecado.
Nombre del producto
  • digitonin, water soluble
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: digitonin