Learn More
Ácido diglicólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027195
25 g, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 110-99-6 | C4H6O5 | 134.09 g/mol
Diglycolic acid was used in the preparation of needle-like aragonite particles from calcium nitrate aqueous solutions. It is also used in the synthesis of N-interlinked imipramines which show apoptotic activity against malignant cells as well as signs of combating Burkitt’s lymphoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido diglicólico se utilizó en la preparación de partículas de aragonito en forma de aguja a partir de soluciones acuosas de nitrato de calcio. También se utiliza en la síntesis de imipraminas vinculadas al N, que muestran una actividad apoptótica contra las células malignas, así como signos de lucha contra el linfoma de Burkitt.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-99-6
Fórmula molecular C4H6O5
Peso molecular (g/mol) 134.09
Número MDL MFCD00004309
Clave InChI QEVGZEDELICMKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diglycolic acid, 2,2'-oxydiacetic acid, oxydiacetic acid, acetic acid, 2,2'-oxybis, oxybisacetic acid, oxydiethanolic acid, diglycolicacid, bis carboxymethyl ether, oxodiacetic acid, 3-oxapentanedioic acid
PubChem CID 8088
Nombre IUPAC Ácido 2-(carboximetoxi)acético
SMILES OC(=O)COCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diglycolic acid
Punto de fusión De 140 °C a 145 °C
Beilstein 1072117
Información de solubilidad Soluble in water,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.09
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 25 g
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido diglicólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >