Learn More
Diyodometano, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
CAS: 75-11-6 | CH2I2 | 267.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-11-6, 7440-22-4
Fórmula molecular CH2I2
Peso molecular (g/mol) 267.84
Número MDL MFCD00001079
Clave InChI NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
PubChem CID 6346
Nombre IUPAC diyodometano
SMILES ICI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diiodomethane
Punto de fusión 6.0°C
Color De rojo a amarillo
Densidad 3.3200g/mL
Punto de ebullición 181.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2I2
Índice de refracción 1.737
Cantidad 500 g
Beilstein 01,71
Fieser 09,170; 11,182; 17,116
Índice Merck 15,6137
Gravedad específica 3.32
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,propanol,isopropanol,,hexane,cyclohexane,ether,chloroform and benzene
Estabilizante Silver wire
Viscosidad 2.80 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.83
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diiodomethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methylene iodide