Learn More
Alfa Aesar™ (-)-Diisopropil-L-malato, 97 %
Código de producto. 11465067
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS 83541-68-8
Fórmula molecular C10H16O5
Peso molecular (g/mol) 216.23
Número MDL MFCD00274300
Clave InChI DQOODBSVDOAUMP-JTQLQIEISA-L
Sinónimo diisopropyl s---malate, --diisopropyl-l-malate, 1,4-diisopropyl 2s-2-hydroxybutanedioate, diisopropyl d-malate, s-diisopropyl malate, diisopropyl-s---malate, l-malic acid diisopropyl ester, s-2-hydroxybutanedioic acid diisopropyl ester
PubChem CID 11333435
SMILES CC(C)O[C@@](CC([O-])=O)(C(C)C)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Diisopropyl-L-malate
Densidad 1.055
Punto de ebullición 236°C to 238°C
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC (2S)-2-(propan-2-il)-2-(propan-2-iloxi)butanodioato
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.25
Porcentaje de pureza 97%