Learn More
Diisopropilamina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10444715 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ml
5 litros
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-18-9
Peso molecular (g/mol) 101.19
Número MDL MFCD00008862
Clave InChI UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dipa, 2-propanamine, n-1-methylethyl, di-isopropylamine, n-1-methylethyl-2-propanamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropylamine, n-isopropylpropan-2-amine, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, diisopropyl amine
PubChem CID 7912
SMILES CC(C)NC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropylamine
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -61.0°C
Densidad 0.7160 g/mL
Punto de ebullición 84.0°C
Temperatura de inflamación -17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular C6H15N
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2NH
Índice de refracción 1.3910 to 1.3930
Cantidad 5 L
Beilstein 04, 154
Índice Merck 15, 3215
Gravedad específica 0.716
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 100 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in most common organic solvents
Nombre IUPAC Bis(propan-2-il)amina
Viscosidad 0.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido