Learn More
Dimetoxidimetilsilano, 95+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethoxydimethylsilane |
Punto de fusión | -80.0°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.8650g/mL |
Punto de ebullición | 81.0°C to 82.0°C |
Temperatura de inflamación | −8°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
Fórmula lineal | (CH3)2Si(OCH3)2 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dimethoxydimethylsilane