Learn More
Dimetoximetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302937
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
CAS: 16881-77-9 | C3H9O2Si | 105.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16881-77-9
Fórmula molecular C3H9O2Si
Peso molecular (g/mol) 105.188
Número MDL MFCD00048019
Clave InChI PKTOVQRKCNPVKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyldimethoxysilane, dimethoxy methyl silane, silane, dimethoxymethyl, dimethoxy methyl silicon, methyl dimethoxysilane, c3h10o2si, methyl dimethoxy silane, dimethoxy methyl silane #, dimethoxy methyl silyl
PubChem CID 6329250
Nombre IUPAC dimetoxi(metil)silicio
SMILES CO[Si](C)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 61°C
Nombre del producto químico o material Dimethoxymethylsilane
Punto de fusión -136°C
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 2035898
Temperatura de inflamación 2°C (35°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.2
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.36
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.861