Learn More
(+)-Dimetil 2,3-O-isopropilideno-D-tartrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10185833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 37031-30-4 | C9H14O6 | 218.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37031-30-4
Fórmula molecular C9H14O6
Peso molecular (g/mol) 218.21
Número MDL MFCD00040504
Clave InChI ROZOUYVVWUTPNG-WDSKDSINSA-N
Sinónimo 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, +-dimethyl 2,3-o-isopropylidene-d-tartrate, dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4s,5s-dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, 4,5-dimethyl 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, pubchem6765, dimethyl--2,3-o-isopropylidene-l-tartrate, dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate #, +-dimethyl-2,3-o-isopropylidine-d-tartrate, dimethyl +-2,3-o-isopropylidene-d-tartrate
PubChem CID 688156
Nombre IUPAC dimetil (4S,5S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4,5-dicarboxilato
SMILES CC1(OC(C(O1)C(=O)OC)C(=O)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Dimethyl 2, 3-O-isopropylidene-D-tartrate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 139°C (21.0 hPa)
Temperatura de inflamación 135°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4386 to 1.4406
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 1.15
Condición de rotación específica + 54.00 (20.00°C c=neat)
Rotación específica + 54
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • (+)-Dimethyl-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate