Learn More
Dimetil fumarato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 624-49-7 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
35.15€ - 263.00€
CAS 624-49-7
Fórmula molecular C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 144.13
Número MDL MFCD00064438
Clave InChI LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate
PubChem CID 637568
ChEBI CHEBI:76004
Nombre IUPAC dimetil (E)-but-2-enodioato
SMILES COC(=O)C=CC(=O)OC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10206760
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
222180250
25 g Frasco de vidrio
35.15€
25 g
10591851
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
222181000
100 g Frasco de vidrio
81.30€
100 g
10771725
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
222185000
500 g Frasco de vidrio
263.00€
500 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
624-49-7
144.13
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
637568
dimetil (E)-but-2-enodioato
C6H8O4
MFCD00064438
dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate
CHEBI:76004
COC(=O)C=CC(=O)OC
Especificaciones
Dimethyl fumarate
102°C to 105°C
192°C to 193°C
98.5% min. (GC)
CH3O2CCH=CHCO2CH3
02, 741
Solubility in water: 1.6g/L (20°C)
COC(=O)C=CC(=O)OC
144.13
CHEBI:76004
99%
624-49-7
De incoloro a amarillo
Auténtico
C6H8O4
MFCD00064438
dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
dimetil (E)-but-2-enodioato
637568
144.13
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Evitar respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
Usar guantes, ropa de protección
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 210-849-
Nombre del producto
  • Dimethyl fumarate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.