Learn More
Dimethyl sulfOxide, ≥99.9% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, probado para espacio de cabeza para GC, ≥99,9 %
28.74€ - 379.36€
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H6OS |
Peso molecular (g/mol) | 78.13 |
Número MDL | MFCD00002089 |
Clave InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
PubChem CID | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
SMILES | CS(C)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15615740
|
Honeywell-Riedel-de Haen
51779-100ML |
100 mL | N/A | ||||||
15625740
|
Honeywell-Chromasolv
51779-1L |
1 L | N/A | ||||||
15635740
|
Honeywell-Chromasolv
51779-2.5L |
2.5 L | N/A | ||||||
Descripción
Disolventes de espacio de cabeza para GC Honeywell Chromasolv™:
- desarrollado especialmente para la identificación y cuantificación de disolventes residuales en productos farmacéuticos mediante métodos de GC de espacio de cabeza descritos en monografías de la farmacopea de Estados Unidos (USP) o la farmacopea europea (Ph. Eur.) y siguiendo las directrices de Conferencia Internacional sobre Armonización sobre requisitos técnicos para el registro de productos farmacéuticos para el uso humano (ICH).
- disolventes muy puros con concentraciones extremadamente bajas de disolventes residuales definidos
- pruebas de producción vanguardistas y pruebas de aplicación
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
CS(C)=O |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 |
Especificaciones
Dimethyl sulfoxide | |
1.10g/mL | |
87°C (188.6°F) | |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
NA1993 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
metanosulfinilmetano | |
679 | |
78.13 | |
CHROMASOLV™ |
67-68-5 | |
42%, 63°F | |
573°F | |
(CH3)2SO | |
0.42 mmHg (20°C) | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
≥99.9% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : NA 1993 / PGIII
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-664-3