Learn More
Dimethyl sulfoxide, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Descrizione
- Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
- Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
- Perfil de impurezas UV bajo
- Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
- Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
Specifica
Specifica
Nombre del producto químico o material | Dimethyl sulfoxide |
Punto de fusión | 16°C to 19°C |
Nombre de nota | for HPLC |
Densidad | 1.10g/mL |
Punto de ebullición | 189°C |
Cantidad | 2 L |
Índice de refracción | n20/D 1.479 |
Fórmula lineal | (CH3)2SO |
Presión de vapor | 0.42mmHg (20°C) |
Beilstein | 506008 |
Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto