Learn More
Dimethyl sulfoxide, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15684630
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Se sobreenfría con facilidad y se vuelve a fundir lentamente a temperatura ambiente. El producto solidificado se puede volver a licuar calentándolo a temperatura ambiente sin detrimento del producto.
Se sobreenfría con facilidad y se vuelve a fundir lentamente a temperatura ambiente. El producto solidificado se puede volver a licuar calentándolo a temperatura ambiente sin detrimento del producto.
CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥ 99,7%
  • Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
  • Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil de impurezas UV bajo
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
  • Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Punto de fusión 16°C to 19°C
Nombre de nota for HPLC
Densidad 1.10g/mL
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 6 x 1 L
Índice de refracción n20/D 1.479
Fórmula lineal (CH3)2SO
Presión de vapor 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado CHROMASOLV™ Plus