Learn More
Dimethyl Sulfoxide, Multi-Compendial, J.T. Baker™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 mL
4 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Frasco de ámbar revestido de PVC de boca estrecha
missing translation for 'unitSize'
100 ml
4 litros
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyl Sulfoxide |
Cantidad | 100 mL |
Temperatura de inflamación | 89.00°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
Gravedad específica | 1L = 1.10kg |
Nombre IUPAC | metilsulfinilmetano |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 78.13 |
Grado | Multi-Compendial |