Learn More
Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell
Código de producto. 15635470
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Densidad 1.10g/mL
Cantidad 500 mL
Límite de explosión 42%, 63°F
Temperatura de inflamación 87°C (188.6°F)
Punto de ignición 573°F
Fórmula lineal (CH3)2SO
Presión de vapor 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.