Learn More
Macherey-Nagel™ Dimethylamino Phases Polygosil™
Marca: Macherey-Nagel™ 711430.100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
10 μm | |
Cromatografía líquida | |
Fases de dimetilamino Polygosil |
60 Å | |
100 g |