Learn More
Dimetilaminoacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309889
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 926-64-7 | C4H8N2 | 84.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 926-64-7
Formula molecolare C4H8N2
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Numero MDL MFCD00001890
InChI Key PLXBWEPPAAQASG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylaminoacetonitrile, dimethylamino acetonitrile, acetonitrile, dimethylamino, 2-dimethylamino acetonitrile, n-cyanomethyl dimethylamine, glycinonitrile, n,n-dimethyl, unii-wu34f15n7c, glycinonitrile,n-dimethyl
PubChem CID 61237
IUPAC Name 2-(dimetilamino)acetonitrilo
SMILES CN(C)CC#N
Especificaciones
Materiale o nome chimico Dimethylaminoacetonitrile
Punti di ebollizione 137°C to 138°C
Punto d'infiammabilità 36°C (96°F)
Odore Recognizable
Formula lineare (CH3)2NCH2CN
Quantità 25 g
Numero UN UN2378
Beilstein 1735677
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 98%