Learn More
Dimetilaminoacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Dimethylaminoacetonitrile |
Densità | 0.863 |
Punti di ebollizione | 137°C to 138°C |
Punto d'infiammabilità | 36°C (96°F) |
Odore | Recognizable |
Formula lineare | (CH3)2NCH2CN |
Indice di rifrazione | 1.41 |
Quantità | 100 g |
Numero UN | UN2378 |
Beilstein | 1735677 |