Learn More
Dimetildifenilestaño, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374557
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 1080-43-9 | C14H16Sn | 302.992 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1080-43-9
Fórmula molecular C14H16Sn
Peso molecular (g/mol) 302.992
Número MDL MFCD00058812
Clave InChI INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyldiphenyltin, acmc-1bqk3, stannane, dimethyldiphenyl
PubChem CID 11130460
Nombre IUPAC dimetil(difenil)estannano
SMILES C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyldiphenyltin
Cantidad 5 g
Número UN UN2788
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.97
Forma física Líquido