Learn More
Dimetilformamida, extra seco, para síntesis, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -61 °C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 153°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 2.5 L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 73.09g/mol |
Presión de vapor | 4.9mbar at 20°C |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dimethylformamide
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.