Learn More
Dicloruro de dimetiltina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyltin dichloride |
Punto de fusión | 104°C to 108°C |
Punto de ebullición | 188°C to 190°C |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3146 |
Beilstein | 3660508 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.69 |
Porcentaje de pureza | 98% |