Learn More
Dicloruro de dimetiltina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344829
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
CAS: 753-73-1 | C2H6Cl2Sn | 219.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 753-73-1
Fórmula molecular C2H6Cl2Sn
Peso molecular (g/mol) 219.68
Número MDL MFCD00000517
Clave InChI PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
PubChem CID 12955
Nombre IUPAC dicloro(dimetil)estannano
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Spécification
Nombre del producto químico o material Dimethyltin dichloride
Punto de fusión 103°C to 105°C
Punto de ebullición 185°C to 190°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3146
Beilstein 3660508
Sensibilidad Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.69
Forma física cristalino/a/s
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis