Learn More
Dicloruro de dimetiltina, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nombre del producto químico o material | Dimethyltin dichloride |
Punto de fusión | 103°C to 105°C |
Punto de ebullición | 185°C to 190°C |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN3146 |
Beilstein | 3660508 |
Sensibilidad | Moisture Sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.69 |
Forma física | cristalino/a/s |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu