Learn More
Óxido de dimetilestaño, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyltin oxide |
Punto de fusión | (decomposition) |
Cantidad | 2 g |
Número UN | UN3146 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.77 |
Forma física | Polvo |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de dimetilestaño, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido