Learn More
OHAUS™ Alfombrilla con pocillos
Alfombrilla con OHAUS™ diseñada para sujetar los tubos en su lugar de forma segura.
Marca:  OHAUS™ 30400144
53.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15762559
  • 58.75€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Descripción
  • Una variedad de opciones de plataforma están disponibles para mantener irregular muestras o pinzas para matraces tradicionales y gradillas para tubos
  • Las plataformas pueden aumentar la cantidad de espacio utilizable para las muestras
  • En algunos casos se puede apilar para aumentar el rendimiento y. doble capacidad de muestra
  • Las gradillas de tubos y las alfombrillas con hoyuelos mantienen los tubos en su lugar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Plataforma Mat
14,00 in
35,6 x 28 cm
35,60 cm
Alfombrilla con hoyuelos para balancín SHRK07AL
PVC
35,60 cm
14,00 pulg
28,00 cm
Rocker