Learn More
Sulfosuccinato de dioctilo, sal de sodio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 577-11-7 | C20H37NaO7S | 444.56 g/mol
36.05€ - 215.00€
CAS 577-11-7
Fórmula molecular C20H37NaO7S
Peso molecular (g/mol) 444.56
Número MDL MFCD00012455
Clave InChI APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
Nombre IUPAC sodio; 1,4-bis(2-etilhexoxi)-1,4-dioxobutano-2-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10214480
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
117101000
100 g Frasco de plástico
36.05€
100 g
10132720
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
117100010
1 kg Frasco de plástico
105.00€
1 Kg
11935031
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
117100025
2.5 kg Tambor de plástico
215.00€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
577-11-7
444.56
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
23673837
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
C20H37NaO7S
MFCD00012455
docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
sodio; 1,4-bis(2-etilhexoxi)-1,4-dioxobutano-2-sulfonato
Especificaciones
Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
577-11-7
Auténtico
C20H37NaO7S
04, IV, 114
15, 3446
300ppm max. Insoluble Matter (in toluene, in 50% soln.)
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
444.56
444.55
Sólido ceroso
2.5 max. (on solids basis)
Blanco
96%
MFCD00012455
15,149
docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
sodio; 1,4-bis(2-etilhexoxi)-1,4-dioxobutano-2-sulfonato
23673837
≥95%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.