Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II H Cartridges
Elimine alcalinotérreos, metales de transición y neutralice muestras altamente alcalinas para mejorar el rendimiento de IC y facilitar el análisis de trazas. Realice el pretratamiento de hasta 12 muestras en paralelo.
1170.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Estación de preparación de muestras Dionex OnGuard |
---|---|
Material | Resina de ácido sulfónico reticulada a base de estireno en forma de hidrógeno |
Línea de productos | OnGuard |
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11331753
|
Thermo Scientific™
057086 |
Cartucho OnGuard II H, 2,5 cc | 1 |
1170.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Remove high levels of alkaline earth and transition metals from sample matrices and neutralize highly alkaline samples such as sodium hydroxide or sodium carbonate. Carbonate can then be removed by sparging the sample. The Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II H Cartridge is an off-line sample preparation technique that eliminates these matrix interferences to improve ion chromatography (IC) performance and facilitate low-level ion analysis. Use them singly or in series, or pretreat up to 12 samples in parallel using the optional Thermo Scientific Dionex OnGuard Sample Prep Station.
Los cartuchos utilizan un 16 % de resina de ácido sulfónico basado en estireno entrecruzado en forma de hidrógeno con una alta selectividad para cationes polivalentes, como el calcio y los metales de transición.Resuelva complicados problemas de aplicación
- Aumente la sensibilidad, reduzca los valores iniciales y consiga mejores separaciones eliminando los ácidos fenólicos, metales, cationes, aniones, sustancias hidrófobas y mucho más
- Logre determinaciones a nivel de traza reproducibles en matrices concentradas
- Aumente la vida útil de sus columnas de análisis
- Se puede usar para una amplia variedad de matrices gracias a la gran estabilidad de pH
- Es compatible con aplicaciones con opciones de formatos de 1 cc y 2,5 cc, así como el formato de cuerpo de jeringa para el procesamiento robótico (pedido personalizado)
Fácil de usar, sin fugas
- Cartucho sin canalización y sin fugas
- Conexiones de entrada Luer rápidas y seguras
- Incluye un certificado de análisis que verifica la capacidad, el rendimiento y la limpieza
- Utilice la estación de preparación de muestras Dionex OnGuard y los cartuchos de pretratamiento de muestras OnGuard opcionales
Especificaciones
Estación de preparación de muestras Dionex OnGuard | |
Resina de ácido sulfónico reticulada a base de estireno en forma de hidrógeno | |
OnGuard |