Learn More
Solución de difenilamina, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 12683623 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Fabricado y probado de conformidad con el capítulo 4.1.1 de la Farmacopea Europea.
Se suministra con certificados de análisis. El número de lote y la fecha de caducidad figuran en todas las etiquetas de los productos.
  • Sinónimos: DPA
  • Fórmula molecular: (C6H5)2NH
  • Masa molar: 169,23g/mol
  • CAS: 122-39-4
Especificaciones
Color Incolora
Densidad 1.83921g/cm3
Punto de ebullición 295°C
Fórmula molecular (C6H5)2NH
Cantidad 1 L
Información de solubilidad Fully miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.23g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≤2,5 % de DPA en ácido sulfúrico
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • DIPHENYLAMINE SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, diphenylamine