Learn More
Difenildiclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utiliza en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad, agentes oxidantes y bases. Almacenar en gas inerte.
Es una importante materia prima e intermediario que se utiliza en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad, agentes oxidantes y bases. Almacenar en gas inerte.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 303°C to 304°C |
Nombre del producto químico o material | Diphenyldichlorosilane |
Punto de fusión | -22°C |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN1769 |
Beilstein | 609882 |
Temperatura de inflamación | 157°C (314°F) |
Información de solubilidad | Decomposes in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.2 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diphenyldichlorosilane
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Diphenyldichlorosilane