Learn More
Difenilsilanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414280
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
CAS: 947-42-2 | C12H12O2Si | 216.311 g/mol
Diphenylsilanediol is used in Medicine field, electronics industry and polymer material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El difenilsilanodiol se utiliza en el campo de la medicina, la industria electrónica y los materiales poliméricos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Estable con temperaturas y presiones normales. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente. Sensible al aire y a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947-42-2
Fórmula molecular C12H12O2Si
Peso molecular (g/mol) 216.311
Número MDL MFCD00002101
Clave InChI OLLFKUHHDPMQFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylsilanediol, silanediol, diphenyl, diphenyldihydroxysilane, difenyl-dihydroxysilan, silane, dihydroxydiphenyl, dihydroxy diphenyl silane, diphenylsilandiol, silanediol, 1,1-diphenyl, unii-36x37p8nbb, difenyl-dihydroxysilan czech
PubChem CID 13693
Nombre IUPAC dihidroxi(difenil)silano
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylsilanediol
Punto de fusión ∼150°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal (C6H5Si(OH)2
Número UN UN1325
Beilstein 2523445
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.31
Porcentaje de pureza 98%