Learn More
Óxido de difenilestaño, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324557
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2273-51-0
Fórmula molecular C12H10OSn
Peso molecular (g/mol) 288.92
Número MDL MFCD00058851
Clave InChI VPPWQRIBARKZNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyltin oxide, diphenyltin oxide polymer, stannane, diphenyloxo-, polymer, stannane, oxodiphenyl-, polymer, diphenylstannanone, oxodiphenylstannane, oxo diphenyl stannane, oxo diphenyl tin, stannane, polymer, iv
PubChem CID 75280
Nombre IUPAC oxo(difenil)estaño
SMILES O=[Sn](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyltin oxide
Punto de fusión 320°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN3146
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.9
Forma física Polvo