Learn More
Brady™ Cinta de flecha direccional
Directional flow arrow tape can enhance safety, improve operating effciency and provides 360 degree visibility.
Marca:  Brady™ 275117
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12717946
  • 111.00€ / 1 rollo
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Marcadores de tuberías
  • Flechas
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad medioambiental de ROHS, directiva de la UE 2002/95/CE, directivas europeas 67/548 y 88/379
Acrílico, Permanente, Sensible a la presión
Satinado
Poliéster
Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad
1300/Paq.
De -40 °C a +110 °C
0,099 mm
108.27 ft.
1.97 in.
ARROWTAPE:WH/BLACKARROW-50MMX33M
Negro sobre blanco
Negra
Cinta
Cinta de flecha direccional
1300 Markers/Roll
-40°F to +230°F
0.0039 in.
33 m x 50 mm
33 m
50 mm