Learn More
BRAND™ Tubos de descarga para dispensadores de frascos BRAND Dispensette S con válvulas de recirculación
Tubos de descarga con válvulas de recirculación para adaptarse a BRAND Dispensette fabricados en 2016 y más tarde
Marca: BRAND™ 708119
72.45 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los tubos de descarga están disponibles en dos tamaños: Para instrumentos con capacidad nominal de 1 ml, 2 ml, 5 ml y 10 ml; y para instrumentos con capacidad nominal de 25 ml, 50 ml y 100 ml
- Elija entre modelos de punta estándar y fina
- Los dispensadores Dispensette S tienen reborde rojo
- Los dispensadores orgánicos Dispensette S tienen reborde amarillo
Especificaciones
Tubo de descarga | |
Blanco/amarillo | |
Dispensación de líquido | |
Tubo de descarga, tapón de seguridad | |
135 mm |
Esterilizable en autoclave | |
ETFE, Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno | |
Dispensette™ S Organic, volúmenes nominales 25, 50 y 100 ml | |
Estándar |