Learn More
BRAND™ Tubos de descarga para dispensadores de frascos Dispensette™ S
Para su uso con dispensadores para la parte superior de frascos Dispensette S.
20.10€ - 108.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de descarga
Volumen (métrico) 5 y 10 ml
Para utilizar con (equipo) Dispensadores digitales para la parte superior de frascos Dispensette S
Tipo de punta Punta fina
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15603997
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
708012
Sin válvula de recirculación
20.10€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Añadir a la cesta
15549724
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
708112
Válvula de recirculación
108.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fine tip
  • Volume: 5 and 10mL
  • Available with or without recirculation valve
Especificaciones
Especificaciones
Tubo de descarga
5 y 10 ml
Dispensadores digitales para la parte superior de frascos Dispensette S
Punta fina
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BRAND™ Tubos de descarga para dispensadores de frascos Dispensette™ S