Learn More
Masterflex™ Conector recto de tubos
Con conectores dentados.
25.05€ - 51.60€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Método de esterilización | ETO o gamma |
Incluye | Accesorios dentados |
Tipo de producto | Conector recto de tubos |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15531295
|
Masterflex™
40622-57 |
0,19 in |
28.05€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12683606
|
Masterflex™
40610-00 |
0,25 in |
51.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15511295
|
Masterflex™
40610-01 |
0,31 in |
25.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15521295
|
Masterflex™
40610-02 |
0,38 in |
25.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fabricada con polipropileno
- Esterilizadas con óxido de etileno/gamma
Especificaciones
Polipropileno | |
ETO o gamma | |
Accesorios dentados | |
Conector recto de tubos |