Learn More
BRAND™ Bottletop Dispenser Thread Adapters
Fabricados en acero inoxidable, PTFE, ETFE o polipropileno. Los adaptadores de rosca para dispensadores de frascos están disponibles en una variedad de tamaños de rosca. Para su uso con dispensadores de frasco Dispensette™ , Seripettor™, Titrette™ o QuikSip™.
13.95€ - 107.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Adaptador de rosca para dispensadores |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10373821
|
BRAND™
704338 |
Polipropileno | GL 32/38 |
13.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10136720
|
BRAND™
704399 |
ETFE | GL 45/38 |
30.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11613179
|
BRAND™
704431 |
Polipropileno | GL 45/35 |
15.90€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10518781
|
BRAND™
704270 |
Acero inoxidable | 5 cm (2 pulgadas) de rosca exterior, 19,05 mm (3/4 pulgadas) de rosca interior |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10798764
|
BRAND™
704281 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | GL 32 (rosca interior) |
57.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10263581
|
BRAND™
704282 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | GL 32 (rosca exterior) |
72.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Constructed of Stainless Steel, PTFE, ETFE, or polypropylene.
- For use with Dispensette™, seripettor™, Titrette™, or QuikSip™ bottletop dispensers.
- Available in a variety of thread sizes.
Especificaciones
Adaptador de rosca para dispensadores | |
1 unidad |