Learn More
BRAND™ Dispensador de medición inclinado con frasco
Especialmente adecuado para dispensar suspensiones. Se suministra completo con frasco de depósito de vidrio sódico-cálcico de 1000 ml.
Marca:  BRAND™ 43028
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10399851
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Cabezal dispensador de vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Inscripciones en esmalte verde
  • Especialmente adecuado para dispensar suspensiones
  • Se puede completar con frasco de depósito de vidrio sódico-cálcico de 1000 ml con cuello tamaño 29/32
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador con pipeta con parte superior inclinada
Vidrio de borosilicato
Frasco de depósito de vidrio sodocálcico de 1000 ml
Transparente
50 ml