Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Desechable DispoLance
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Se utiliza para tomar muestras grandes y pequeñas directamente de bolsas. El Tomamuestras Desechable DispoLance Buerkle™ es adecuado para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño. Están disponibles en versiones estériles y no estériles.
161.00€ - 212.00€
Especificaciones
Tipo de producto Sampler
Material HDPE
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Sí
Diámetro (métrico) 21 mm
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Longitud (métrico) Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15521751
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Buerkle™
5393-5571
500 mm Estéril
212.00€
paquete de 20
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15511751
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Buerkle™
5393-5570
500 mm No estéril
174.00€
paquete de 20
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15591741
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Buerkle™
5393-5560
300 mm No estéril
161.00€
paquete de 20
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15501751
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Buerkle™
5393-5561
300 mm Estéril
169.00€
paquete de 20
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño
  • Perfore los recipientes con una punta resistente
  • La muestra fluye a través del tubo interior abierto directamente hacia un recipiente o bolsa debajo
  • Cantidad de muestra variable
  • Sala limpia fabricada
  • Las versiones estériles se esterilizan mediante rayos gamma
  • Anchura nominal 14 mm
Especificaciones
Especificaciones
Sampler
No esterilizable en autoclave
21 mm
HDPE