Learn More
3M™ Monos de protección de categoría III de tela con base de SMS azul desechables
Proporciona protección según la directiva PPE, categoría III, tipo 5/6. El mono de protección Serie 4515 protege contra polvos peligrosos, como las fibras de amianto.
Marca:  3M™ 7000089623
87.97 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12912285
  • 155.00€ / paquete de 20
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Descripción
  • El material transpirable reduce la acumulación de calor y las molestias
  • Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras de líquido limitadas (Tipo CE 5/6)
  • Material SMS de gran resistencia y transpirabilidad de 50 gsm
  • Cumple con los requisitos de fugas hacia el interior de EN 1073-2 para protección contra partículas nucleares
  • Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras completamente hermético
  • Diseño de capucha de dos paneles
  • Muñecas, cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mono de protección
Unisex
Azul
Elástico
Elástico
Cremallera de 2 vías con cubrecremalleras hermético
No estéril
4515B
De 124 a 132 cm
194 a 200 cm
3XL
SMS, polipropileno
Elástico
2 paneles
Con costura doble
Directiva para EPI de categoría III, Tipo 5/6
De 49 a 52 pulg
De 76 a 78 pulg