Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manguitos de juntas esmeriladas desechables
Se adapta como una segunda piel sin añadir volumen
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01101524
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15346459
  • 66.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Descripción
  • Paredes finas
  • Resistencia química extraordinaria a temperaturas de funcionamiento de -200 a +260 °C
  • Sin collar de agarre, lo que simplifica el uso de pinzas para juntas
Especificaciones
Especificaciones
Para juntas esmeriladas NS 24/29
10
50 μm
Desechables
Politetrafluoroetileno (PTFE)
De -200 C a +260 °C
24/29