Learn More
Brand™ Micropipeta IntraMARK&Trade; desechable, DE-M, CE-IVD
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con las normas DIN EN ISO 7550. Las micropipetas desechables BRAND™ Blaubrand™ IntraMARK™ incluyen marca anular y cuentan con marcado CE conforme a la directiva IVD 98/79 CE. Todas las superficies se han pulido al fuego para ofrecer suavidad y minimizar el desgaste del adaptador de pipetas. Codificadas por colores según ISO para una identificación clara.
Marca:  Brand™ 708757
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11748208
Descripción
Descripción
  • Con marca anular
  • Conforme a DIN ISO 7550
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Marcado CE de conformidad con la Directiva IVD 98/79 CE
  • Las superficies internas y externas pulidas al fuego son especialmente lisas
  • El extremo de aspiración también está pulido al fuego para minimizar el desgaste del adaptador de pipetas
  • Código de colores según ISO para una identificación clara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
≤±0,25%
DIN ISO 7550
200 μL
Rojo
Para el almacenamiento
Vidrio
Marca anular
125 mm