Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tarjetas IR desechables, 5x10 cm, ventana de KBr, abertura de 9,5 mm
Proporcionan un sustrato cómodo y no absorbente para el análisis cualitativo de infrarrojos.
128.00€ - 260.00€
Especificaciones
Descripción Tarjetas IR desechables
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15466575
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
043937.KJ
5/paquete
128.00€
paquete de 5
15476575
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
043937.KM
25/paquete
260.00€
paquete de 25
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Tamaño: 5 x 10 cm
  • Ventana KBr
  • abertura de 9,5 mm
Especificaciones
Especificaciones
Tarjetas IR desechables
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Temperaturas ambientes